Learn More
Buerkle™ Indicateur de débit LiquiMobil™
Code produit. p-8002314 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Noir
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10369720
Marque: Buerkle™ 87201005
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Donne une indication visuelle précise de la vitesse d’écoulement de liquides ou de gaz. Les indicateurs de débit LiquiMobil™ Buerkle™ réduisent considérablement la consommation en eau des systèmes de refroidissement grâce à un réglage facile.
Les indicateurs de débit donnent une indication visuelle précise de la vitesse d’écoulement de liquides ou de gaz passant dans des tuyaux de raccord. Les indicateurs de débit LiquiMobil, en résine de styrène-acrylonitrile (SAN), sont parfaits pour les systèmes de refroidissement et aident à réduire la consommation en eau grâce à une surveillance plus efficace du débit.
  • Pour les tuyaux ayant un diamètre intérieur compris entre 6 et 11 mm
  • Résistant à une pression allant jusqu’à 2 bar
  • Longueur avec œillets 88 mm, hauteur 40 mm, largeur 15 mm
  • Code couleur : disponible en bleu, rouge et noir
  • Température maximale de fonctionnement du LiquiMobil SAN de +30°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Indicateur de débit LiquiMobil
Float Material Polypropylene
Pression nominale 2 bars
Couleur Bleu
Gamme de débit 150°ml/min.
À utiliser avec (application) Convient aux systèmes de refroidissement et aide à réduire la consommation d’eau, convient aux produit alimentaires
Hauteur (métrique) 40 mm
Longueur (métrique) 88 mm
Largeur (métrique) 15 mm
Poids (métrique) 0,02 kg