Learn More
Buerkle™ Échantillonneur jetable LiquiDispo™
Prélevez des échantillons de liquides très liquides à légèrement visqueux grâce à cet échantillonneur jetable. L’échantillonneur jetable Buerkle™ LiquiDispo™ comprend une poignée ergonomique qui facilite le prélèvement de l’échantillon. Vous pouvez prélever jusqu’à 200 ml, comme avec une seringue.
Marque: Buerkle™ 5393-1130
192.20 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21800" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 4.75200kg
Description
- Évitez toute contamination croisée avec d’autres échantillons et nettoyage compliqué, fastidieux et coûteux
- HDPE
- Diamètre 21 mm
- 20 pièces par boîte, conditionnées individuellement
- Poignée ergonomique
- Aucun joint
- Fabriqué en salle blanche
- Stérilisé en option par rayons gamma
Spécification
Sampler | |
190 ml | |
Non stérile | |
1000 mm |
HDPE | |
Oui | |
Pour les liquides de faible viscosité jusqu’à 10 000 cP environ |