Learn More
Buerkle™ Échantillonneur jetable LiquiDispo™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. p-8002221 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
190 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
20 pièces
Code produit. 10013872
Marque: Buerkle™ 53931120
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Prélevez des échantillons de liquides très liquides à légèrement visqueux grâce à cet échantillonneur jetable. L’échantillonneur jetable Buerkle™ LiquiDispo™ comprend une poignée ergonomique qui facilite le prélèvement de l’échantillon. Vous pouvez prélever jusqu’à 200 ml, comme avec une seringue.
  • Évitez toute contamination croisée avec d’autres échantillons et nettoyage compliqué, fastidieux et coûteux
  • HDPE
  • Diamètre 21 mm
  • 20 pièces par boîte, conditionnées individuellement
  • Poignée ergonomique
  • Aucun joint
  • Fabriqué en salle blanche
  • Stérilisé en option par rayons gamma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Sampler
Matériau HDPE
Autoclavable Not Autoclavable
Capacité (impériale) 3.38 oz.
Capacité (métrique) 100 ml
Jetable Oui
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Pour les liquides de faible viscosité jusqu’à 10 000 cP environ
Diamètre (métrique) 21 mm
Longueur (métrique) 500 mm