Learn More
Agilent BioTek Logiciel de contrôle pour la manipulation de liquides
GREENER_CHOICE
Offre un contrôle à double mode : exécute les protocoles à partir du clavier du PC ou de l’instrument
Marque:  Agilent BioTek LHC2
Code produit. 15258768
  • 1924.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Contrôle complet du PC pour le distributeur de microplaques Agilent BioTek Multiflo avec définition d’exigences de protocole spécifiques au dosage dans un environnement Windows familier.
  • Création intuitive de protocoles StepWise avec un nombre illimité de méthodes
  • Créez et exécutez des protocoles à partir d’un PC ou téléchargez-les sur le clavier de l’instrument
  • Validation automatique du protocole pour une assurance de l’absence d’erreur
  • Paramètres de protocoles imprimés pour un enregistrement sécurisé des dossiers et la conformité aux BPL
  • Rappels de maintenance personnalisés pour la performance en continu des instruments dans les laboratoires très actifs
  • Prend en charge les intégrations BioStack pour des exigences de débit élevé
  • Protection sécurisée activée pour les protocoles téléchargés
  • Contrôle de plusieurs instruments en parallèle
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Agilent BioTek Logiciel de contrôle pour la manipulation de liquides > Logiciel de contrôle pour la manipulation de liquides