Learn More
Conteneur de déchets polyvalent 9,27 l Sharpsguard™ Cyto 11.5
Un récipient polyvalent idéal pour les déchets cytotoxiques et cytostatiques. Le conteneur de déchets polyvalent 9,27 l Sharpsguard™ Cyto 11.5 est doté d’une poignée de seau robuste pour un transport facile.
Marque: Daniels Healthcare DD610
Description
- Livré avec un tampon absorbant
- Structure en PP rigide et épaisseur de paroi
- Excellente protection contre la pénétration des objets tranchants et les fuites de liquides
- Lorsque le conteneur est plein jusqu’à la ligne de remplissage, il doit être verrouillé et mis au rebut de manière sûre
- Tous les conteneurs possèdent une étiquette indiquant clairement la norme britannique applicable, des instructions d’utilisation et une ligne de remplissage visible
Spécification
Bac à déchets | |
Bouchon violet | |
11,5 (Total) L | |
Tampon absorbant, couvercle à encliquettement, poignée |
Polypropylène | |
Rond | |
Couvercle à encliquettement |