Learn More
Invitrogen™ Lipofectamine™ Transfection Reagent
Réactifs de transfection cationique-lipidique de première génération formulés pour la transfection de l’ADN en cellules eucaryotes.
Marque: Invitrogen™ 18324010
Includes: Contient un flacon de 1 ml.
Description
Le réactif de transfection Lipofectamine est un réactif sans origine animale à utiliser avec de nombreuses lignées cellulaires.
- Réactif aux capacités éprouvées lors d’applications à haut débit
- Pour établir des lignées cellulaires stables
- Bonne compatibilité avec le réactif PLUS™ pour une meilleure expression des protéines
- Technologie éprouvée
- Alternative positive pour l’ADN plasmidique
PCR, PCR & PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Chaque unité contient un ou plusieurs flacons de réactif. Conservez à 2–8°C. Le réactif de transfection Lipofectamine™ est garanti stable pendant 6 mois, sous réserve d’une bonne conservation. | |
Cellule primaire, cellule difficile à transfecter | |
ADN plasmide | |
Liquide | |
Chaque unité contient un ou plusieurs flacons de réactif | |
Lipofectamine™ | |
0,3 mL | |
Glace |
Réactif de transfection Lipofectamine™, 0,3 ml, liquide, type d’échantillon d’ADN plasmide, technique de transfection à base de lipides, aucun solvant d’eau, utilisé dans l’ARNi, la transfection, stable dans des conditions normales, température de stockage de 2 à8°C | |
Plaque à 6 puits, plaque à 12 puits, plaque à 24 puits, plaque à 48 puits, plaque à 96 puits, flacons | |
Transfection basée sur les lipides | |
Transfection | |
Compatible avec le haut débit | |
Réactif de transfection | |
Non |