Learn More
Invitrogen™ Lipofectamine™ Transfection Reagent
Réactifs de transfection cationique-lipidique de première génération formulés pour la transfection de l’ADN en cellules eucaryotes.
339.00€ - 5730.00€
Spécification
Format | Plaque à 6 puits, plaque à 12 puits, plaque à 24 puits, plaque à 48 puits, plaque à 96 puits, flacons |
---|---|
Type d’échantillon | ADN plasmide |
Transfection Technique | Transfection basée sur les lipides |
À utiliser avec (application) | Transfection |
Gamme de produits | Lipofectamine™ |
Includes: Contient un flacon de 1 ml.
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12363563
|
Invitrogen™
18324010 |
0,3 mL |
339.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10462882
|
Invitrogen™
18324012 |
1 mL |
1600.00€
1mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10615013
|
Invitrogen™
18324020 |
4 mL |
5730.00€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le réactif de transfection Lipofectamine est un réactif sans origine animale à utiliser avec de nombreuses lignées cellulaires.
- Réactif aux capacités éprouvées lors d’applications à haut débit
- Pour établir des lignées cellulaires stables
- Bonne compatibilité avec le réactif PLUS™ pour une meilleure expression des protéines
- Technologie éprouvée
- Alternative positive pour l’ADN plasmidique
PCR, PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Plaque à 6 puits, plaque à 12 puits, plaque à 24 puits, plaque à 48 puits, plaque à 96 puits, flacons | |
Transfection basée sur les lipides | |
Lipofectamine™ | |
Non |
ADN plasmide | |
Transfection | |
Réactif de transfection | |
Glace |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 6 mois