missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ Module de lumière blanc chaud 2 700 K

Barrettes de lumière disposées sur les parois latérales de l’intérieur

Marque:  Memmert™ HPP110ECOT9

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17144534

  • 2535.00€ / 1 pièce

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • 10 barrettes pour le modèle 110
  • 14 pour le modèle 260/410/750
  • Variation de l’intensité contrôlée par le programme de 0 à 100 % (par incréments de 1 %)
  • Programmation de la rampe en combinaison avec la température - uniquement avec TwinDISPLAY
  • Pas en combinaison avec les ports d’entrée F6, F7, D8
Spécification

Spécification

Blanc
HPP110eco
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Memmert™ Module de lumière blanc chaud 2 700 K > HPP110eco

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis