Learn More
Buerkle™ Seringue en polypropylène SteriPlast™
Fournie dans un emballage stérile et prête à l’emploi immédiat. Les seringues en polypropylène Buerkle™ SteriPlast™ sont transparentes et possèdent des graduations pour que la quantité d’échantillon puisse être lue à partir de la graduation imprimée. Stérilisée et conditionnée séparément.
Marque: Buerkle™ 5325-0060
29.87 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Fabrication en polypropylène
- Transparentes
- Graduées
- Stérilisées, conditionnées séparément
Spécification
Manual Vacuum Sampler | |
Not Autoclavable | |
1.69 oz. | |
Single-use | |
Sterile |
Polypropylene | |
Without Luer adapter | |
50 mL | |
Yes |