Learn More
Labconco™ Couvercles pour lyophilisateurs FreeZone™
Couvercles de rechange pour chambres de collecteur de lyophilisateurs FreeZone™.
216.00€ - 415.00€
Spécification
Type | Chamber Lid |
---|---|
Comprend | Joint en néoprène |
Hauteur (impériale) | 1.25 in. |
Hauteur (métrique) | 3.18 cm |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15744188
|
Labconco™
7207500 |
Lyophilisateurs FreeZone™ 2,5 L | Acier inoxydable |
415.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16328816
|
Labconco™
7208200 |
Congélateurs à sec console Freezone™ 6 l, 12 l et 18 l | Acrylique |
216.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
En acier inox, 14 po- Le couvercle en acier inox fait 14,0 po de diamètre et comporte une ouverture de 3 po de diamètre
- Couvercle optionnel du collecteur pour lyophilisateurs FreeZone™ de 4,5 l, 6 l, 8 l, 12 l et 18 l
- Pour une utilisation avec des solvants qui attaquent l’acrylique, comme l’acétonitrile
- Comprend un joint en néoprène
Specifications
Chamber Lid | |
Joint en néoprène | |
1.25 in. | |
3.18 cm |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Labconco™ Couvercles pour lyophilisateurs FreeZone™