Learn More
Labconco™ Couvercles pour lyophilisateurs FreeZone™
Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Acrylique
À utiliser avec (équipement):
Congélateurs à sec console Freezone™ 6 l, 12 l et 18 l
Lyophilisateurs FreeZone™ 2,5 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
Acrylique, 14 po
- Le couvercle en acrylique présente un diamètre de 14,0 po et un trou de 3 po de diamètre pour la connexion directe de l’accessoire
- Comprend un joint en néoprène
- Couvercle en option pour lyophilisateurs à console FreeZone™ 6 L, 12 L et 18 L
- Couvercle de rechange pour lyophilisateurs FreeZone™ 8 L
- Compatible avec chambres de séchage, collecteurs à 4 et 8 ports, chambres transparentes, étagères à produits chauffées
Spécification
Spécification
| Type | Chamber Lid |
| Matériau | Acrylique |
| À utiliser avec (équipement) | Congélateurs à sec console Freezone™ 6 l, 12 l et 18 l |
| Comprend | Joint en néoprène |
| Diamètre (impériale) | 14,0 po |
| Hauteur (impériale) | 1.25 in. |
| Hauteur (métrique) | 3.18 cm |
| Longueur (impériale) | 14.25 in. |
| Longueur (métrique) | 36.2 cm |
| Poids à l’expédition (impériale) | 5 lb |
| Afficher plus |