Learn More
Greiner Bio-One Couvercle pour récipient de tissu végétal en polystyrène
Pour la germination aseptique des graines ou des spores.
133.00€ - 437.78€
Spécification
Couleur de bouchon | Transparent |
---|---|
Bouchon inclus | Fermeture incluse |
Matériau du bouchon | Polystyrène |
Description | Fermeture (accessoire) |
Forme du fond | Plat |
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13008812
|
Greiner Bio-One
960178 |
Récipients pour culture de tissus végétaux (175ml) |
437.78€
1575 pièces |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10468991
|
Greiner Bio-One
960178 |
Récipients pour culture de tissus végétaux (175ml) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Bouchons de fermeture
- Pour une utilisation avec le récipient de culture de tissu végétal en polystyrène (réf. : 960177)
Spécification
Transparent | |
Polystyrène | |
Plat | |
Polystyrène | |
Non stérile | |
Couvercle |
Fermeture incluse | |
Fermeture (accessoire) | |
Transparent | |
Ronde | |
Récipient de culture |