Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Leo
Comprennent un embout de sécurité en acier, un embout de sécurité extérieur en polyuréthane et une semelle à torsion facile qui permet une adhérence antidérapante. Disponibles en plusieurs largeurs
117.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Type de bouchon | Lacets |
Couleur | Noir |
Conception | Leo |
Matériau de revêtement | Argent purifié Hydro-Tec™ |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15988821
|
Emma Safety Footwear
MM70054835 |
35 |
117.00€
1 paire |
Expédition estimée: 20-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15998821
|
Emma Safety Footwear
MM70054836 |
36 |
117.00€
1 paire |
Expédition estimée: 20-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15908831
|
Emma Safety Footwear
MM70054837 |
37 |
117.00€
1 paire |
Expédition estimée: 20-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15918831
|
Emma Safety Footwear
MM70054838 |
38 |
117.00€
1 paire |
Expédition estimée: 20-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15928831
|
Emma Safety Footwear
MM70054839 |
39 |
117.00€
1 paire |
Expédition estimée: 20-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15938831
|
Emma Safety Footwear
MM70054848 |
48 |
117.00€
1 paire |
Expédition estimée: 20-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15948831
|
Emma Safety Footwear
MM70054849 |
49 |
117.00€
1 paire |
Expédition estimée: 20-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
- Cuir pleine fleur
- Torsion facile GripForce™
- Argent désinfecté Hydro-Tec™ pour des pieds plus secs et plus frais
- Sanitized
Spécification
EN ISO 20345:2011 | |
Noir | |
Argent purifié Hydro-Tec™ | |
Acier |
Lacets | |
Leo | |
Cuir |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Leo