Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Leo
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
48
49
Conditionnement:
1 paire
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
- Cuir pleine fleur
- Torsion facile GripForce™
- Argent désinfecté Hydro-Tec™ pour des pieds plus secs et plus frais
- Sanitized
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN ISO 20345:2011 |
| Type de bouchon | Lacets |
| Couleur | Noir |
| Conception | Leo |
| Matériau de revêtement | Argent purifié Hydro-Tec™ |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 49 |
| Matériau au niveau des orteils | Acier |