Learn More
Cytiva Milieu L 15 Leibovitz
Conçu pour la culture sans équilibrage du CO2.
15.50€ - 38.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 9001:2000 |
---|---|
Contenu et stockage | 2° to 8°C, away from light |
Forme | Liquide |
Type de produit | L-15 Leibovitz media with L-glutamine |
Stérilité | Sterile-filtered |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11576271
|
Cytiva
SH30525.02 |
1000 mL | N/A | ||||||
11566271
|
Cytiva
SH30525.01 |
500 mL |
38.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Favorisez la croissance des cultures cellulaires et les procédés de biofabrication grâce au milieu L-15 Leibovitz HyClone™, fabriqué à l’aide de procédés certifiés ISO 9001.
Spécification
ISO 9001:2000 | |
Liquide | |
Sterile-filtered | |
Glutamine |
2° to 8°C, away from light | |
L-15 Leibovitz media with L-glutamine | |
0.1 μm Sterile-filtered |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 12 mois