Learn More
Cytiva Milieu L 15 Leibovitz
Conçu pour la culture sans équilibrage du CO2.
Marque: Cytiva SH30525.02
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Favorisez la croissance des cultures cellulaires et les procédés de biofabrication grâce au milieu L-15 Leibovitz HyClone™, fabriqué à l’aide de procédés certifiés ISO 9001.
Spécification
ISO 9001:2000 | |
With 2.05mM L-Glutamine, 1000mL | |
L-15 Leibovitz media with L-glutamine | |
0.1 μm Sterile-filtered | |
1000 mL |
2° to 8°C, away from light | |
Liquide | |
Sterile-filtered | |
Glutamine |