Learn More
BINDER™ Barres lumineuses à LED
Avec matériel de fixation et unité de commande pour 4 barrettes de lumière. Les barres lumineuses LED Binder™ peuvent être utilisées avec certains incubateurs réfrigéré des séries KB, KBF et KMF.
1335.00€ - 1655.00€
Spécification
Éclairage | LED |
---|---|
Matériau | Verre |
Type | Éclairage |
Comprend | 4 Barrettes de lumière avec matériel de fixation |
Tension | 100/240 V |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15689518
|
BINDER™
8012-1107 |
30 cm |
1335.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15699518
|
BINDER™
8012-1108 |
50 cm |
1420.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15609528
|
BINDER™
8012-1109 |
90 cm |
1655.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- 2 unités
- Avec matériel de fixation
- Unité de commande pour 4 barrettes de lumière max.
- 100/240 V, 50/60 Hz
Spécification
LED | |
Éclairage | |
100/240 V |
Verre | |
4 Barrettes de lumière avec matériel de fixation |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BINDER™ Barres lumineuses à LED