Learn More
BINDER™ Barres lumineuses à LED
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 cm
50 cm
90 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- 2 unités
- Avec matériel de fixation
- Unité de commande pour 4 barrettes de lumière max.
- 100/240 V, 50/60 Hz
Spécification
Spécification
| Description | Barres d’éclairage à LED - Ensemble de base 900, longueur 90 cm, ensemble de base composé de 2 pièces, matériel de fixation, unité de contrôle pour max. 4 barres lumineuses, 100-240 V, 50/60 Hz |
| À utiliser avec (équipement) | Chambres BINDER KB 400, KB 720, KB ECO720, KB ECO 1020, KBF-S 720, KBF-S 1020, KBF-S ECO 720, KBF-S ECO 1020, KBF 720, KBF 1020, KMF 720 |
| Éclairage | LED |
| Matériau | Verre |
| Type | Éclairage |
| Comprend | 4 Barrettes de lumière avec matériel de fixation |
| Longueur (impériale) | 35.4 in. |
| Longueur (métrique) | 90 cm |
| Tension | 100/240 V |