Learn More
Motic™ Microscope sans fil à LED
Offre un éclairage blanc lumineux sans chaleur. En utilisant une batterie rechargeable, ce microscope peut également être utilisé sans fil. Le microscope à LED sans fil Motic™ est parfait si vous êtes en extérieur, si votre espace manque de prises électriques ou si vous préférez simplement un environnement de travail sans enchevêtrement de fils.
379.00€ - 465.00€
Spécification
Comprend | Housse de protection, chargeur et batteries |
---|---|
Type d’axe | Mouvement de l’axe Z : 11 mm |
Pouvoir grossissant | 4X, 10X, 40XS |
Types d’objectifs | Achromatique AE, DIN |
Champ de vision | 18 mm |
Code produit | Marque | Type de tête | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de tête | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11878143
|
Motic™
PD8542A201 |
Monoculaire |
379.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11808153
|
Motic™
PD8742A201 |
Binoculaire |
465.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Tête monoculaire ou binoculaire inclinée à 45° pour une visualisation confortable en position assise, tourne à 360°
- Oculaire grand champ WF10X/18 mm avec pointeur intégré
- Tourelle quadruple rotative, montée en arrière, avec des butées à déclic positives pour des changements précis de grossissement
- Objectifs achromatiques EA, parfocaux et parcentriques 4X/0,10, 10X/0,25 et 40X/0,65 Spring
- Séparez le système de mise au point approximative et de précision avec la butée de limite supérieure pour éviter d’endommager les lames et les objectifs
- Le réglage de la tension de mise au point empêche la dérive de la platine
- Grande platine mécanique 133 x 136 mm avec commandes coaxiales position basse
- Monté en spirale 1,25 NA Condenseur Abbe avec diaphragme à iris
- Éclairage à LED rechargeable avec contrôle de l’intensité
Spécification
Housse de protection, chargeur et batteries | |
4X, 10X, 40XS | |
18 mm | |
Tourelle à quadruple révolution inversée avec butées à déclic | |
Platine : 133 x 136 mm | |
LED, sans fil avec contrôle d’intensité | |
À l’unité |
Mouvement de l’axe Z : 11 mm | |
Achromatique AE, DIN | |
Pour la microscopie académique avancée, les séries 18 et 28 de Motic, microscope ClassView 1000 | |
215 x 180 x 385 mm | |
Focalisable 1,25 N.A. Condenseur Abbe avec diaphragme à iris | |
WF10X/18 mm avec pointeur, verrouillable |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Motic™ Microscope sans fil à LED