Learn More
Motic™ Microscope sans fil à LED
Click to view available options
Type de tête:
Binoculaire
Monoculaire
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Tête monoculaire ou binoculaire inclinée à 45° pour une visualisation confortable en position assise, tourne à 360°
- Oculaire grand champ WF10X/18 mm avec pointeur intégré
- Tourelle quadruple rotative, montée en arrière, avec des butées à déclic positives pour des changements précis de grossissement
- Objectifs achromatiques EA, parfocaux et parcentriques 4X/0,10, 10X/0,25 et 40X/0,65 Spring
- Séparez le système de mise au point approximative et de précision avec la butée de limite supérieure pour éviter d’endommager les lames et les objectifs
- Le réglage de la tension de mise au point empêche la dérive de la platine
- Grande platine mécanique 133 x 136 mm avec commandes coaxiales position basse
- Monté en spirale 1,25 NA Condenseur Abbe avec diaphragme à iris
- Éclairage à LED rechargeable avec contrôle de l’intensité
Spécification
Spécification
| Comprend | Housse de protection, chargeur et batteries |
| Tension | 100/240 V (CE) |
| Type d’axe | Mouvement de l’axe Z : 11 mm |
| Pouvoir grossissant | 4X, 10X, 40XS |
| Types d’objectifs | Achromatique AE, DIN |
| Champ de vision | 18 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Pour la microscopie académique avancée, les séries 18 et 28 de Motic, microscope ClassView 1000 |
| Couvre-nez | Tourelle à quadruple révolution inversée avec butées à déclic |
| Dimensions (L x l x H) | 215 x 180 x 385 mm |
| Dimensions (L x l) | Platine : 133 x 136 mm |
| Afficher plus |