Learn More
Lecithin, MedChemExpress
MedChemExpress Lecithin is regarded as a safe, conventional phospholipid source. Phospholipids are reported to alter the fatty acid composition and microstructure of the membranes in animal cells.
66.15€ - 79.65€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lecithin |
---|---|
CAS | 8002-43-5 |
Couleur | Light Yellow |
Notes de qualité de la pureté | Research |
Formule moléculaire | C42H80NO8P |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16492306
|
Medchem Express
HY-B2235 |
500 mg |
79.65€
500mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16468876
|
Medchem Express
HY-B2235 |
100 mg |
66.15€
100mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Lecithin is regarded as a safe, conventional phospholipid source. Phospholipids are reported to alter the fatty acid composition and microstructure of the membranes in animal cells.Spécification
Lecithin | |
Light Yellow | |
C42H80NO8P | |
O=P(OC[C@@H](COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)(OCC[N+](C)(C)C)[O-] | |
758.06 | |
Research |
8002-43-5 | |
Research | |
DMSO : 5 mg/mL (6.60 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.33 mg/mL (4.39 mM; Need ultrasonic) | |
758.06 | |
98.0% | |
Solid |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.