Learn More
Oxyde de plomb(IV), poudre brune à noire, Puratronic™, 99,995 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
178.89€ - 736.67€
Identifiants chimiques
CAS | 1309-60-0 |
---|---|
Formule moléculaire | O2Pb |
Poids moléculaire (g/mol) | 239.20 |
Numéro MDL | MFCD00011165 |
Clé InChI | YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french |
CID PubChem | 14793 |
Nom IUPAC | plumbanedione |
SMILES | O=[Pb]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11346807
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010729.09 |
10 g | N/A | ||||||
11336807
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010729.18 |
50 g |
736.67€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is employed in manufacture of matches and electrodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1309-60-0 | |
239.20 | |
YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N | |
14793 | |
O=[Pb]=O |
O2Pb | |
MFCD00011165 | |
lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french | |
plumbanedione |
Spécification
Lead(IV) oxide | |
1309-60-0 | |
Poudre | |
O2Pb | |
lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french | |
YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N | |
plumbanedione | |
14793 | |
Odorless |
290°C (decomposition) | |
Marron à noir | |
99.995% (Metals basis) | |
MFCD00011165 | |
Insoluble in water. Soluble in dilute hydrochloric acid. | |
O=[Pb]=O | |
239.20 | |
239.19 | |
9.38 g/cm3 at 20°C |
Sécurité et traitement
Avoid exposure - obtain special instructions before use. In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible). This material and/or its container must be disposed of as hazardous waste. Avoid release to the environment. Refer to special instructions/Safety data sheets.
P201-P202-P210-P220-P221-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P330-P370+P378q-P501c
H272-H302+H332-H350-H360Df-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :5,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-174-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Dioxyde de plomb
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .