Learn More
Oxyde de plomb(IV), poudre brune à noire, Puratronic™, 99,995 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11346807
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
It is employed in manufacture of matches and electrodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1309-60-0
Formule moléculaire O2Pb
Poids moléculaire (g/mol) 239.20
Numéro MDL MFCD00011165
Clé InChI YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french
CID PubChem 14793
Nom IUPAC plumbanedione
SMILES O=[Pb]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(IV) oxide
Point de fusion 290°C (decomposition)
Couleur Marron à noir
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99.995% (Metals basis)
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in dilute hydrochloric acid.
Poids de la formule 239.19
Odeur Odorless
Densité 9.38 g/cm3 at 20°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dioxyde de plomb
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .