Learn More
Tétrafluoroborate de plomb(II), liquide incolore, Thermo Scientific Chemicals
Utilisé dans le dépôt électrolytique d’étain-plomb
219.00€ - 476.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13814-96-5 |
---|---|
Formule moléculaire | B2F8Pb |
Poids moléculaire (g/mol) | 380.80 |
Numéro MDL | MFCD00016270 |
Clé InChI | UQGXAENNKXXYNF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | lead ii tetrafluoroborate, lead fluoroborate, lead ii tetrafluoroborate solution, lead boron fluoride, lead tetrafluoroborate, unii-wax1e0vj84, lead ii fluoroborate, acmc-1bpsn, wax1e0vj84, lead 2+ ditetrafluoroborate |
CID PubChem | 12598180 |
SMILES | [Pb++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11334947
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041956.A1 |
1 kg |
219.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11344947
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041956.D5 |
3 x 1 kg |
476.00€
3kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Used in tin-lead electroplatingLead(II) tetrafluoroborate is used as a catalyst involved in calixarene formation through hydrogen-bonded dimmers and in the preparation of linear polyesters. It is involved in the development and optimization of a bipolar lead-boron tetrafluoride accumulator. It is an electroplating solution for coating metal objects with lead and curing agent for epoxy resins. Further, it is used in printing lines, tin-lead alloy plating, lead soldering and also as a circuit board tin-lead alloy plating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13814-96-5 | |
380.80 | |
UQGXAENNKXXYNF-UHFFFAOYSA-N | |
12598180 |
B2F8Pb | |
MFCD00016270 | |
lead ii tetrafluoroborate, lead fluoroborate, lead ii tetrafluoroborate solution, lead boron fluoride, lead tetrafluoroborate, unii-wax1e0vj84, lead ii fluoroborate, acmc-1bpsn, wax1e0vj84, lead 2+ ditetrafluoroborate | |
[Pb++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F |
Spécification
Lead(II) tetrafluoroborate | |
Incolore | |
B2F8Pb | |
lead ii tetrafluoroborate, lead fluoroborate, lead ii tetrafluoroborate solution, lead boron fluoride, lead tetrafluoroborate, unii-wax1e0vj84, lead ii fluoroborate, acmc-1bpsn, wax1e0vj84, lead 2+ ditetrafluoroborate | |
UQGXAENNKXXYNF-UHFFFAOYSA-N | |
λ²-lead(2+) bis(tetrafluoroboranuide) | |
12598180 | |
Odorless |
13814-96-5 | |
Liquide | |
MFCD00016270 | |
Miscible with water. | |
[Pb++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F | |
380.80 | |
380.81 | |
1.62 |
Sécurité et traitement
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P330-P501c
H302+H332-H350-H360Df-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :8, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 237-486-0
missing translation for 'rtecsNumber' : ED2700000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Lead(II) tetrafluoroborate, 50% w/w aqueous solution
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Lead(II) tetrafluoroborate
RUO – Research Use Only