Learn More
Tétrafluoroborate de plomb(II), liquide incolore, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11334947
Click to view available options
Quantité:
1 kg
3 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
3kg
Code produit. 11334947
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 041956.A1
Demander un format en vrac ou personnalisé
Utilisé dans le dépôt électrolytique d’étain-plomb
Used in tin-lead electroplatingLead(II) tetrafluoroborate is used as a catalyst involved in calixarene formation through hydrogen-bonded dimmers and in the preparation of linear polyesters. It is involved in the development and optimization of a bipolar lead-boron tetrafluoride accumulator. It is an electroplating solution for coating metal objects with lead and curing agent for epoxy resins. Further, it is used in printing lines, tin-lead alloy plating, lead soldering and also as a circuit board tin-lead alloy plating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13814-96-5
Formule moléculaire B2F8Pb
Poids moléculaire (g/mol) 380.80
Numéro MDL MFCD00016270
Clé InChI UQGXAENNKXXYNF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lead ii tetrafluoroborate, lead fluoroborate, lead ii tetrafluoroborate solution, lead boron fluoride, lead tetrafluoroborate, unii-wax1e0vj84, lead ii fluoroborate, acmc-1bpsn, wax1e0vj84, lead 2+ ditetrafluoroborate
CID PubChem 12598180
SMILES [Pb++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(II) tetrafluoroborate
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 1 kg
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Nom IUPAC λ²-lead(2+) bis(tetrafluoroboranuide)
Poids de la formule 380.81
Odeur Odorless
Densité 1.62
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lead(II) tetrafluoroborate, 50% w/w aqueous solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Lead(II) tetrafluoroborate