Learn More
Nitrate de plomb(II), +99 %, Thermo Scientific Chemicals
52.56€ - 343.71€
Identifiants chimiques
CAS | 10099-74-8 |
---|---|
Formule moléculaire | N2O6Pb |
Poids moléculaire (g/mol) | 331.20 |
Numéro MDL | MFCD00011153 |
Clé InChI | RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt |
CID PubChem | 24924 |
ChEBI | CHEBI:37187 |
SMILES | [Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10733021
|
Thermo Scientific Acros
211565000 |
500 g | Flacon en plastique |
52.56€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10296550
|
Thermo Scientific Acros
211560010 |
1 kg | Flacon en plastique |
94.37€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11984261
|
Thermo Scientific Acros
211560051 |
5 kg | Flacon en plastique |
343.71€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10099-74-8 | |
331.20 | |
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N | |
24924 | |
[Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
N2O6Pb | |
MFCD00011153 | |
lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt | |
CHEBI:37187 |
Spécification
Lead(II) nitrate | |
10099-74-8 | |
Poudre cristalline | |
N2O6Pb | |
MFCD00011153 | |
lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt | |
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N | |
dinitrate de plomb (2+) | |
24924 | |
331.2 | |
4.53 |
470.0°C | |
Blanc | |
99% min. (Complexometry) | |
Pb(NO3)2 | |
15,5469 | |
Solubility in water: 343g/L. | |
[Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
331.20 | |
CHEBI:37187 | |
≥99% | |
4.5300g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif par inhalation.
Peut nuire au fœtus.
Susceptible de nuire à la fertilité.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Utiliser l’équipement de protection individuelle requis.
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS D’INGESTION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Ne pas respirer les poussières/fumées
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-245-9
- Lead(II) nitrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.