Learn More
Nitrate de plomb(II), +99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10733021
Nitrate de plomb(II), +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10733021
500 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 10733021
Marque: Thermo Scientific Acros 211565000
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10099-74-8
Formule moléculaire N2O6Pb
Poids moléculaire (g/mol) 331.20
Numéro MDL MFCD00011153
Clé InChI RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ saltAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 24924
ChEBI CHEBI:37187
SMILES [Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Lead(II) nitrate
Point de fusion 470.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Complexometry)
Formule linéaire Pb(NO3)2
Merck Index 15,5469
Informations sur la solubilité Solubility in water: 343g/L.
Nom IUPAC dinitrate de plomb (2+)
Poids de la formule 331.2
Pourcentage de pureté ≥99%
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 4.53
Densité 4.5300g/mL
Show More Show Less
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0465287 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/08/2024 Catalog Number211565000,211560050,211560051,211560010
Numéro de lotA0460117 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/05/2024 Catalog Number211565000,211560050,211560051,211560010
Numéro de lotA0454720 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2023 Catalog Number211565000,211560050,211560051,211560010
Numéro de lotA0452973 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/05/2023 Catalog Number211565000,211560051,211560010
Numéro de lotA0394305 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number211565000,211560050,211560051,211560010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lead(II) nitrate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Nitrate de plomb(II), +99 %, Thermo Scientific Chemicals >