Learn More
Bromure de plomb(II), 98+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
30.75€ - 100.40€
Identifiants chimiques
CAS | 10031-22-8 |
---|---|
Formule moléculaire | Br2Pb |
Poids moléculaire (g/mol) | 367.00 |
Numéro MDL | MFCD00011156 |
Clé InChI | ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | lead ii bromide, lead bromide, lead dibromide, lead bromide pbbr2, pbbr2, lead 2+ bromide, dibromoplumbane, ccris 4220, leadbromide, acmc-1bq2x |
CID PubChem | 24831 |
SMILES | [Br-].[Br-].[Pb++] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10761091
|
Thermo Scientific Acros
198851000 |
100 g | Flacon en verre |
30.75€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10092460
|
Thermo Scientific Acros
198855000 |
500 g | Flacon en verre |
100.40€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10031-22-8 | |
367.00 | |
ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L | |
24831 |
Br2Pb | |
MFCD00011156 | |
lead ii bromide, lead bromide, lead dibromide, lead bromide pbbr2, pbbr2, lead 2+ bromide, dibromoplumbane, ccris 4220, leadbromide, acmc-1bq2x | |
[Br-].[Br-].[Pb++] |
Spécification
916.0°C | |
373.0°C | |
10031-22-8 | |
Poudre cristalline fine | |
Br2Pb | |
MFCD00011156 | |
15, 5458 | |
Solubility in water: 5g/L (20 c). Other solubilities: insoluble in alcohol | |
[Br-].[Br-].[Pb++] | |
367.00 | |
367.01 | |
Extra pur | |
6.66 |
Lead(II) bromide | |
98+% | |
Blanc | |
98% min. (Argentometry) | |
PbBr2 | |
15,182 | |
lead ii bromide, lead bromide, lead dibromide, lead bromide pbbr2, pbbr2, lead 2+ bromide, dibromoplumbane, ccris 4220, leadbromide, acmc-1bq2x | |
ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L | |
dibromoplomb | |
24831 | |
≥98% | |
0.1% max. | |
6.6600g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Nocif par inhalation.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Peut nuire au fœtus.
Susceptible de nuire à la fertilité.
Déclaration GHS P
Utiliser l’équipement de protection individuelle requis.
Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
Éviter le rejet dans l’environnement.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement r
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-084-4
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Lead(II) bromide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Lead bromide (PbBr2)
RUO – Research Use Only