Learn More
Bromure de plomb(II), 98+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10092460
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10031-22-8
Formule moléculaire Br2Pb
Poids moléculaire (g/mol) 367.00
Numéro MDL MFCD00011156
Clé InChI ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme lead ii bromide, lead bromide, lead dibromide, lead bromide pbbr2, pbbr2, lead 2+ bromide, dibromoplumbane, ccris 4220, leadbromide, acmc-1bq2x
CID PubChem 24831
SMILES [Br-].[Br-].[Pb++]
Spécification
Point d’ébullition 916.0°C
Nom chimique ou matériau Lead(II) bromide
Point de fusion 373.0°C
Note relative au nom 98+%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (Argentometry)
Formule linéaire PbBr2
Fieser 15,182
Merck Index 15, 5458
Informations sur la solubilité Solubility in water: 5g/L (20 c). Other solubilities: insoluble in alcohol
Nom IUPAC dibromoplomb
Poids de la formule 367.01
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Extra pur
Perte à la dessiccation 0.1% max.
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 6.66
Densité 6.6600g/mL