Learn More
STERIS™ Ruban indicateur et de masquage uni Browne™
Scellez vos produits et emballages pour la stérilisation avec ce ruban auto-adhésif.Le ruban indicateur pour autoclave sans plomb STERIS™ est doté de bandes vertes sans plomb qui changent de couleur en marron / noir, indiquant immédiatement que le processus de stérilisation est terminé.
5.75€
Spécification
Couleur Marron, Noir
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Dimensions (LxW) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions (LxW) Prix Quantité et disponibilité  
12370489
Afficher les documents
STERIS™
0162AB
50 m x 19 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ruban à forte résistance thermique avec qualités adhésives spéciales pour résister à la stérilisation par vapeur.
  • Ruban auto-adhésif avec un indicateur de produit chimique imprimé sur un côté
  • Les bandes facilement reconnaissables changent de couleur lorsqu’elles sont exposées à la stérilisation spécifique, en vérifiant l’exposition au procédé sans avoir à ouvrir les boîtes ou à vérifier les dossiers
  • Changement de couleur marron/noir
Spécification
Spécification
Marron, Noir