Learn More
STERIS™ Ruban indicateur et de masquage uni Browne™
Scellez vos produits et emballages pour la stérilisation avec ce ruban auto-adhésif.Le ruban indicateur pour autoclave sans plomb STERIS™ est doté de bandes vertes sans plomb qui changent de couleur en marron / noir, indiquant immédiatement que le processus de stérilisation est terminé.
Brand:  STERIS™ 0162AB
 View more versions of this product
Product Code. 12370489
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
Ruban à forte résistance thermique avec qualités adhésives spéciales pour résister à la stérilisation par vapeur.
  • Ruban auto-adhésif avec un indicateur de produit chimique imprimé sur un côté
  • Les bandes facilement reconnaissables changent de couleur lorsqu’elles sont exposées à la stérilisation spécifique, en vérifiant l’exposition au procédé sans avoir à ouvrir les boîtes ou à vérifier les dossiers
  • Changement de couleur marron/noir
Specifications
Specifications
Marron, Noir
50 m x 19 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates