Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures Le Mans S1P
Comme son nom le suggère, vous pouvez porter des chaussures LeMans pendant 24 heures. En effet, ces chaussures offrent une ventilation optimale. La transpiration et l’humidité sont immédiatement éliminées par la doublure antibactérienne Hydro-Tec™.
139.00€ - 162.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 20345:2011 |
---|---|
Type de bouchon | Lacets |
Couleur | Noir, Gris, Orange |
À utiliser avec (application) | Logistique et transport, électronique, fabrication |
Matériau de revêtement | Traitement antibactérien Hydro-Tec |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17592476
|
Emma Safety Footwear
MM70354739 |
39 |
139.00€
1 paire |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17502486
|
Emma Safety Footwear
MM70354740 |
40 |
139.00€
1 paire |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17512486
|
Emma Safety Footwear
MM70354741 |
41 |
139.00€
1 paire |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17522486
|
Emma Safety Footwear
MM70354742 |
42 |
139.00€
1 paire |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17532486
|
Emma Safety Footwear
MM70354743 |
43 |
139.00€
1 paire |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17542486
|
Emma Safety Footwear
MM70354744 |
44 |
162.00€
1 paire |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17552486
|
Emma Safety Footwear
MM70354745 |
45 |
139.00€
1 paire |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17562486
|
Emma Safety Footwear
MM70354746 |
46 |
139.00€
1 paire |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17572486
|
Emma Safety Footwear
MM70354747 |
47 |
139.00€
1 paire |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17582486
|
Emma Safety Footwear
MM70354748 |
48 |
139.00€
1 paire |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Metal Free
- Dry, fresh feet for up to 24 hr.The name already suggests it: you can safely wear LeMans for 24 hours.
- The shoe offers optimal ventilation and moisture is immediately removed by the Hydro-Tec™ antibacterial lining.
- LeMans is ideal for indoor working environments and work in transport and logistics.
- LeMans looks sporty, that's how the shoe feels; soles with energy return and a fit that hugs the feet perfectly.
- Industries:
- Logistics & Transport
- Electronics
- Light Industry
- Safety shoe
- S1P-Safety shoe for dry conditions
Spécification
ISO 20345:2011 | |
Noir, Gris, Orange | |
Traitement antibactérien Hydro-Tec | |
Faible |
Lacets | |
Logistique et transport, électronique, fabrication | |
Largeur standard | |
Chaussure de sécurité |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Emma Safety Footwear Chaussures Le Mans S1P