Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures Le Mans S1P
Click to view available options
Dimensions:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
Description
- Sans métal
- Pieds secs et frais pendant 24 heures. Comme son nom le suggère, vous pouvez porter des chaussures LeMans en toute sécurité pendant 24 heures.
- Ces chaussures offrent une ventilation optimale. Toute humidité est immédiatement éliminée par la doublure antibactérienne Hydro-Tec™.
- Le modèle LeMans est idéal pour les environnements de travail à l’intérieur et les travaux de transport et de logistique.
- Le modèle LeMans vous donne une apparence sportive, avec un retour d’énergie et un ajustement qui embrasse parfaitement vos pieds.
- Industries :
- Logistique et transport
- Électronique
- Industrie légère
- Chaussures de sécurité
- Chaussures de sécurité S1P pour conditions sèches
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 20345:2011 |
| Type de bouchon | Lacets |
| Couleur | Noir, Gris, Orange |
| À utiliser avec (application) | Logistique et transport, électronique, fabrication |
| Matériau de revêtement | Traitement antibactérien Hydro-Tec |
| Dimensions | 48 |
| Ajustement | Largeur standard |
| Type de cheville | Faible |
| Type de produit | Chaussure de sécurité |