Learn More
BRAND™ Pipette compte-gouttes en PEBD
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1,5 ml
5 ml
Conditionnement:
100 pièces
Description
- En PEBD
- Gradué
- Comprend des soufflets
- Pour la manipulation d’échantillons toxiques ou de matière infectieuse
- 100/boîte
Spécification
Spécification
| Matériau | PEBD |
| À utiliser avec (application) | Pour l’échantillonnage et la décantation de liquides infectieux ou toxiques |
| Graduée | Oui |
| Quantité | 100/boîte |
| Volume (métrique) | 1,5 ml |
| Longueur (métrique) | 133 mm |
| Type | Pipette compte-gouttes |