Learn More
Buerkle™ Flacons à col large ronds marron en PEBD
Flacon robuste avec ouverture à col large et bouchon à vis. Convient particulièrement aux milieux visqueux, à la poudre, aux granulés et aux pâtes. Étanche.
Marque: Buerkle™ 0320-0500
5.07 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.06900kg
Alert:
Possibilité d’impressions personnalisées pour répondre aux besoins du client - Contactez-nous !
Description
- PEBD
- PEBD de couleur marron pour les liquides sensibles à la lumière
Spécification
500 ml | |
39 mm | |
PEBD | |
Large | |
158 mm | |
PEBD |
Marron | |
Liquides sensibles à la lumière | |
1 de chaque | |
Rond | |
Flacon à col large | |
77 mm |