missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ LDC 000067

Potent and selective CDK9 inhibitor (IC50 = 44 nM at CDK9-cyclin T1)

113.39€ - 399.56€

Spécification

Nom chimique ou matériau 3-[[6-(2-Methoxyphenyl)-4-pyrimidinyl]amino]benzenemethanesulfonamide
CAS 1073485-20-7
Formule moléculaire C18H18N4O3S
Poids de la formule 370.43
Pureté 98%
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18706376
Afficher les documents Détails de la promotion
Tocris Bioscience™
6752/25
25 mg
399.56€
25mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
18748346
Afficher les documents Détails de la promotion
Tocris Bioscience™
6752/5
5 mg
113.39€
5mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

  • Inhibits other CDKs in the micromolar range (IC50 values are 2.4, 5.5, 9.2, >10 and >10 μM for CDK2-cyclin A, CDK1-cyclin B1, CDK4-cyclin D1, CDK6-cyclin D3 and CDK7-cyclin H-MAT1, respectively)
  • Inhibits P-TEFb-dependent in vitro transcription
  • Induces apoptosis in vitro and in vivo in combination with BI 894999
Spécification

Spécification

3-[[6-(2-Methoxyphenyl)-4-pyrimidinyl]amino]benzenemethanesulfonamide
C18H18N4O3S
98%
1073485-20-7
370.43
Vidéos
Sécurité et traitement

Sécurité et traitement

Recommended Storage : Stockage à -20°C

FDS
Documents

Documents

Product Certifications