missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Milieu LB, grandes capsules
Milieux de culture utilisés pour la croissance des bactéries.
Marque: MP Biomedicals™ 113002036
337.77 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les formulations pour le milieu de croissance d’E. coli contiennent 10 g de tryptone et 5 g d’extrait de levure par litre, 10 g de NaCl par litre
Spécification
Molecular Biology Certified™ | |
Capsule | |
Tryptone 10 g/l, extrait de levure 5 g/l, NaCl 10 g/l | |
1000 g |
15°C à 30°C | |
Milieu LB | |
Pour la croissance des bactéries |