Learn More
Réactif de Lawesson, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lawesson's Reagent |
Couleur | Blanc |
Point de fusion | 228.0°C to 231.0°C |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Fieser | 10,39; 12,59; 13,38; 15,37; 16,37 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: decomposes. |
Poids de la formule | 404.45 |
Pourcentage de pureté | 99% |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 25 g |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0468117 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 210895000,210890250,210891000 |
A0465667 | Certificat d’analyse | 19/09/2024 | 210895000,210890250,210891000 |
A0464994 | Certificat d’analyse | 31/07/2024 | 210895000,210890250,210891000 |
A0448632 | Certificat d’analyse | 18/12/2023 | 210895000,210890250,210891000 |
A0457157 | Certificat d’analyse | 06/11/2023 | 210895000,210890250,210891000 |
Sécurité et traitement
- Lawesson''s Reagent
- Dangers
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
- H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
- P335+P334-Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau Rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide.
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30