Learn More
Réactif de Lawesson, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10124840 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 10124840
Marque: Thermo Scientific Acros 210891000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 19172-47-5 | C14H14O2P2S4 | 404.452 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la formation de liaisons C-S
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19172-47-5
Formule moléculaire C14H14O2P2S4
Poids moléculaire (g/mol) 404.452
Clé InChI CFHGBZLNZZVTAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lawesson's reagent, lawesson reagent, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3,2,4-dithiadiphosphetane 2,4-disulfide, unii-a4125mq8rx, 1,3,2,4-dithiadiphosphetane, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-, 2,4-disulfide, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-2,4-dithioxo-1,3,2,4-dithiadiphosphetane, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3,2,4-dithiadiphosphetane-2,4-disulfide, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3-dithia-2,4-diphosphetane 2,4-disulfide, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3-dithia-2,4-diphosphetane 2,4-disulphide, 4-methoxyphenylthiophosphoric cyclic di thioanhydride
CID PubChem 87949
Nom IUPAC 2,4-bis(4-méthoxyphényl)-2,4-bis(sulfanylidène)-1,3,2$l^{5},4$l^{5}-dithiadiphosphétane
SMILES COC1=CC=C(C=C1)P2(=S)SP(=S)(S2)C3=CC=C(C=C3)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Lawesson's Reagent
Couleur Blanc
Point de fusion 228.0°C to 231.0°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Fieser 10,39; 12,59; 13,38; 15,37; 16,37
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes.
Poids de la formule 404.45
Pourcentage de pureté 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lawesson''s Reagent
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Mention de danger
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P335+P334-Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau Rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.