Learn More
Lauda™ Congélateur vertical Lauda Versafreeze VF avec fiche coudée (CEE7/7)
Le LAUDA Versafreeze VF est un congélateur vertical doté d’un cordon d’alimentation avec une fiche coudée (CEE7/7).
Marque: Lauda™ L003343
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Congélateur vertical de laboratoire avec surveillance fiable et isolation hautement efficace pour le stockage à long terme et l’assurance qualité.
Spécification
Congélateur vertical ultra-bas | |
731 L | |
Poignée de porte étanche et isolée avec serrure | |
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
6 | |
TUV | |
Écran couleur tactile 4,3 po | |
Refroidissement par air | |
LAUDA Versafreeze | |
Manuel | |
En option | |
USB, Ethernet RJ45, RS485 | |
Notifications d’alarme multiples, mémoire non volatile | |
CEE 7/7 | |
1 | |
Non, unité adaptée aux 207 - 253 V | |
Boîtes de 2 po (525) |
25,7 pi3 | |
0°C à -40°C | |
1 | |
Mousse en polyuréthane | |
Acier thermolaqué | |
35 portoirs | |
Vertical, VF 70040 | |
Blanc | |
Orifice d’égalisation de pression de 13 mm de diamètre | |
5 ans | |
±1,5 K temporal à −40°C | |
Enregistreur de données intégré, options de surveillance externe multiples | |
Sécurité maximale des échantillons | |
Max. 3,8/16 A | |
230 V | |
1,2 kW | |
R1270 |