Learn More
BRAND™ Robinet d’arrêt latéral de burette pour burette
Le robinet d’arrêt latéral de burette pour burette comprend une clé en verre interchangeable.
Marque: BRAND™ 81807
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.03000kg
Description
- Boîtier de robinet d’arrêt avec pointe de burette de précision en verre borosilicaté 3.3
- Clé en verre borosilicaté interchangeable avec dispositif de rétention
- Taille du robinet d’arrêt 3NS/12
Spécification
Burette Stopcock | |
Borosilicate Glass (3.3) | |
Burette de 25 ml | |
Clé en verre |