Learn More
Brady™ LaserTab Self-laminating Polyester Labels
Blank, printable labels suitable for use with Laser Printers.
81.75€ - 885.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Type d’adhésif | Permanent Acrylic |
Couleur | White, Transparent |
Finition | Matte |
Matériau | Self-laminating Polyester |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Répétition verticale (métrique) | Largeur (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Répétition verticale (métrique) | Largeur (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11533594
|
Brady™
029741 |
19.1 mm | 19.1 mm | 25.4 mm | 5040 Labels |
414.00€
1 pack |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11513544
|
Brady™
024565 |
19.1 mm | 28 mm | 25.4 mm | 1008 Labels |
123.00€
1 pack |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11503544
|
Brady™
024564 |
19.1 mm | 19.1 mm | 12.7 mm | 1092 Labels |
81.75€
1 pack |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11523594
|
Brady™
029740 |
19.1 mm | 19.1 mm | 12.7 mm | 5148 Labels |
360.00€
1 pack |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11553544
|
Brady™
024570 |
33.8 mm | 33.8 mm | 25.4 mm | 1029 Labels |
197.00€
1 pack |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11553594
|
Brady™
029743 |
33.8 mm | 33.8 mm | 25.4 mm | 2548 Labels |
469.00€
1 pack |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11553604
|
Brady™
029754 |
38.1 mm | 38.1 mm | 12.7 mm | 5070 Labels |
469.00€
1 pack |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11503564
|
Brady™
029689 |
38.1 mm | 38.1 mm | 30.5 mm | 2520 Labels |
635.00€
1 pack |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11563594
|
Brady™
029744 |
80.4 mm | 80.4 mm | 25.4 mm | 1008 Labels |
443.00€
1 pack |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11573614
|
Brady™
029766 |
80.4 mm | 80.4 mm | 47.6 mm | 1008 Labels |
885.00€
1 pack |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
LaserTab Labels are available in the following formats:
- Tamper-evident polyolefin
- Polyester (UL Recognized Component when printed with designated laser printer toners)
- Self-laminating
- Nylon cloth
- Paper
- Polyimide
Spécification
Non autoclavable | |
White, Transparent | |
Self-laminating Polyester | |
Non stérile | |
Rectangle | |
0.051 mm |
Permanent Acrylic | |
Matte | |
Laser | |
Imprimantes laser | |
-70°C à +110°C |