Learn More
Brady™ LaserTab Self-laminating Polyester Labels
Blank, printable labels suitable for use with Laser Printers.
Marque: Brady™ 024570
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
LaserTab Labels are available in the following formats:
- Tamper-evident polyolefin
- Polyester (UL Recognized Component when printed with designated laser printer toners)
- Self-laminating
- Nylon cloth
- Paper
- Polyimide
Spécification
Non autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Matte | |
Laser | |
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling | |
28 mm | |
49 | |
Rectangle | |
0.051 mm | |
10 AWG to 6 AWG | |
25.4 mm | |
12.7 mm |
LAT-18-361-1 | |
White, Transparent | |
Self-laminating Polyester | |
Non stérile | |
Imprimantes laser | |
7 | |
1029 Labels | |
-70°C à +110°C | |
33.8 mm | |
25.4 mm | |
33.8 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ LaserTab Self-laminating Polyester Labels > LaserTab Self-laminating Polyester Labels; Height (Metric): 33.8 mm; Height (Metric) Printable Area: 12.7 mm; Vertical Repeat (Metric): 33.8 mm; Width (Metric): 25.4 mm; Quantity: 1029 Labels
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu