Learn More
Heathrow Scientific™ Étiquettes à basse température Cryo-Babies™ laser
Résiste aux fissures, au peeling et à la dégradation. Les étiquettes à basse température Cryo-Babies™ laser de Heathrow Scientific™ s’étendent et se contractent avec les fluctuations de température.
148.00€ - 177.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Type d’adhésif | Acrylique |
Matériau | Polyoléfine |
Printable Sides | 1 |
À utiliser avec (équipement) | Tubes de 1,5 ml |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15599344
|
Heathrow Scientific™
HEALCRY-1700-G |
Vert |
177.00€
1700 pièces |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15519354
|
Heathrow Scientific™
HEALCRY-1700-Y |
Jaune |
148.00€
1700 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15589344
|
Heathrow Scientific™
HEALCRY-1700-B |
Bleu |
177.00€
1700 pièces |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15509354
|
Heathrow Scientific™
HEALCRY-1700-O |
Orange |
148.00€
1700 pièces |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Résistance à la température : -196°C à 150°C.
- Phase liquide et vapeur LN2, bains-marie à 100°C et autoclavage et étuves modérées à 150°C
- Chimiquement inertes, résistant à la plupart des solvants et des agents caustiques.
- Adhèrent à la plupart des plastiques (tubes en PP 100 % vierge recommandés), verres et métaux sans se craqueler, se décoller ni se détériorer
- Les feuilles d’étiquettes ne provoquent pas de bourrage dans les imprimantes
- Matériau en polyoléfine flexible et adhésif acrylique
- La combinaison unique se développe et se contracte en fonction des variations de température
- 20 feuilles/boîte
- Autoclavables
- Jetables
Spécification
Autoclavables | |
Polyoléfine | |
Tubes de 1,5 ml | |
85 | |
20 étiquettes/paquet | |
Rectangle | |
33 x 13 mm | |
13 mm |
Acrylique | |
1 | |
5 | |
Usage unique | |
1700/Bte | |
–196°C à +150°C | |
33 mm |