Learn More
Heathrow Scientific™ Étiquettes à basse température Cryo-Babies™ laser
Résiste aux fissures, au peeling et à la dégradation. Les étiquettes à basse température Cryo-Babies™ laser de Heathrow Scientific™ s’étendent et se contractent avec les fluctuations de température.
Marque: Heathrow Scientific™ HEALCRY-1700-B
120.00 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21674" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
- Résistance à la température : -196°C à 150°C.
- Phase liquide et vapeur LN2, bains-marie à 100°C et autoclavage et étuves modérées à 150°C
- Chimiquement inertes, résistant à la plupart des solvants et des agents caustiques.
- Adhèrent à la plupart des plastiques (tubes en PP 100 % vierge recommandés), verres et métaux sans se craqueler, se décoller ni se détériorer
- Les feuilles d’étiquettes ne provoquent pas de bourrage dans les imprimantes
- Matériau en polyoléfine flexible et adhésif acrylique
- La combinaison unique se développe et se contracte en fonction des variations de température
- 20 feuilles/boîte
- Autoclavables
- Jetables
Spécification
Autoclavables | |
Bleu | |
1 | |
5 | |
Usage unique | |
1700/Bte | |
–196°C à +150°C | |
33 mm |
Acrylique | |
Polyoléfine | |
Tubes de 1,5 ml | |
85 | |
20 étiquettes/paquet | |
Rectangle | |
33 x 13 mm | |
13 mm |