Learn More
Tige de lanthane, 12,7 mm (0,5 po) de diamètre, 99,9 % (base de métaux à l’exception de Ta), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11383828
Tige de lanthane, 12,7 mm (0,5 po) de diamètre, 99,9 % (base de métaux à l’exception de Ta), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11383828
10 mm
Click to view available options
Quantité:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Code produit. 11383828
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 040293.HF
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-91-0
Formule moléculaire La
Poids moléculaire (g/mol) 138.91
Numéro MDL MFCD00011066
Clé InChI FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation
CID PubChem 23926
ChEBI CHEBI:33336
Nom IUPAC lanthane
SMILES [La]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum rod
Couleur Argent à gris
Note relative au nom 12.7mm (0.5 in.) dia.
Notes de pourcentage du dosage (pureté du métal, à l’exclusion du Ta)
Numéro UN UN3208
Quantité 10 mm
Pourcentage de pureté 99.9%
Conditionnement Mylar sous Argon
Poids ≈0.80g/mm
Forme Tige moulée, le diam. est d’environ
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotN18I033 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number040293.HF,040293.DH,040293.DM,040293.DJ
Numéro de lotJ24N11 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number040293.HF,040293.DH,040293.DM,040293.DJ
Numéro de lotI21X055 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number040293.HF,040293.DH,040293.DM,040293.DJ
Numéro de lotH26P26 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number040293.HF,040293.DH,040293.DM,040293.DJ
Numéro de lotJ24N13 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number040293.HF,040293.DH,040293.DM,040293.DJ
Nom du produit
Tige de lanthane, 12,7 mm (0,5 po) de diamètre, 99,9 % (base de métaux à l’exception de Ta), Thermo Scientific Chemicals >