Learn More
Tige de lanthane, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11313828
Tige de lanthane, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11313828
10 mm
Click to view available options
Quantité:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Code produit. 11313828
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 040292.HF
Demander un format en vrac ou personnalisé
Forme : Env. .0.20 g/mm, baguette coulée, le diamètre est approximatif
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-91-0
Formule moléculaire La
Poids moléculaire (g/mol) 138.91
Numéro MDL MFCD00011066
Clé InChI FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation
CID PubChem 23926
ChEBI CHEBI:33336
Nom IUPAC lanthane
SMILES [La]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum
Couleur Blanc argenté
Note relative au nom Rare Earth Oxides Content
Aspect Silvery-white rod
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (REO)
Quantité 10 mm
Forme Tige, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotN27L026 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/03/2025 Catalog Number040292.DM,040292.HF,040292.DH,040292.DJ
Numéro de lotN27L025 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/03/2025 Catalog Number040292.DM,040292.HF,040292.DH,040292.DJ
Numéro de lotS25A015 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/02/2025 Catalog Number040292.DM,040292.HF,040292.DH,040292.DJ
Numéro de lotN06L023 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/02/2025 Catalog Number040292.DM,040292.HF,040292.DH,040292.DJ
Numéro de lotZ23K023 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/12/2024 Catalog Number040292.DM,040292.HF,040292.DH,040292.DJ
Nom du produit
Tige de lanthane, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >