Learn More
Oxyde de lanthane(III), 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
49.60€ - 441.00€
Spécification
Point d’ébullition | 4200°C |
---|---|
Point de fusion | 2307°C |
CAS | 1312-81-8 |
Forme physique | Solide |
Formule moléculaire | La{2}O{3} |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15483067
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13246.18 |
50 g |
49.60€
50g |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15493067
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13246.30 |
250 g |
141.00€
250g |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15473067
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13246.0B |
1000 g |
441.00€
1000g |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
4200°C | |
1312-81-8 | |
La{2}O{3} |
2307°C | |
Solide | |
99.9% |