Learn More
Oxyde de lanthane(III), 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13246.18
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 1312-81-8 Poids : 0.05000kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
4200°C | |
1312-81-8 | |
50 g | |
99.9% |
2307°C | |
Solide | |
La{2}O{3} |