Learn More
2,4-Pentanedionate de lanthane(III) hydraté, 99,9 % (OTR), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11352288
2,4-Pentanedionate de lanthane(III) hydraté, 99,9 % (OTR), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11352288
100 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Code produit. 11352288
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 013194.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
It is used as a catalysts, laboratory chemicals & for manufacture of chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64424-12-0
Formule moléculaire C15H21LaO6
Poids moléculaire (g/mol) 436.23
Numéro MDL MFCD00149057
Clé InChI UUYNRMJIFVOQCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lanthanum acetylacetonate hydrate min
CID PubChem 132984033
Nom IUPAC lanthanum(3+) tris(2,4-dioxopentan-3-ide)
SMILES [La+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Point de fusion 143°C
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 436.24 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Sensibilité Hygroscopic
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotE18X033 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number013194.22,013194.14
Numéro de lotP30B061 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number013194.22,013194.14
Numéro de lotC16Y021 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number013194.22,013194.14
Numéro de lotE18X035 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number013194.22,013194.14
Numéro de lotZ09G001 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number013194.22,013194.14
Nom du produit
2,4-Pentanedionate de lanthane(III) hydraté, 99,9 % (OTR), Thermo Scientific Chemicals >